Learn More
2-Chlor-4-Thien-2-ylpyrimidin, Thermo Scientific™, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10694005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10694005 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10615305 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10694005 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07890CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 83726-75-4
Summenformel C8H5ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 196.652
MDL-Nummer MFCD08690327
InChI-Schlüssel DTDHCBGOLGIIOA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14117941
IUPAC-Name 2-Chlor-4-thiophen-2-ylpyrimidin
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC(=NC=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-thien-2-ylpyrimidine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 2-chloro-4-thiophen-2-yl pyrimidine, 2-chloro-4-thien-2-ylpyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-2-thienyl, 2-chloro-4-thiophen-2-yl-pyrimidine, 2-chloro-4-2-thienyl pyrimidine, 2-chloro-4-thien-2-yl pyrimidine, 2-2-chloropyrimidin-4-yl thiophene, pyrimidine,2-chloro-4-2-thienyl
Formelmasse 196.66
Reinheit (%) 97%