Learn More
2-Chlor-4-Nitrobenzonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11424004
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11424004 1 g 1 Gramm
11434004 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424004 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11977.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28163-00-0
Summenformel C7H3ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.56
MDL-Nummer MFCD00052203
InChI-Schlüssel ZIGQFRQZYVQQDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem18759, acmc-1ceg9, 2-chloro-4-nitrobenzonitril, chloronitrobenzenecarbonitrile, 3-chloro-4-cyanonitrobenzene, ksc497k1r
PubChem CID 141401
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Nitrobenzonitril
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-nitrobenzonitrile
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Menge 1 g
Formelmasse 182.57
Reinheit (%) 98%