Learn More
2-Chlor-4-Nitrobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10415413
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
28163-00-0
C7H3ClN2O2
182.56
MFCD00052203
ZIGQFRQZYVQQDR-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem18759, acmc-1ceg9, 2-chloro-4-nitrobenzonitril, chloronitrobenzenecarbonitrile, 3-chloro-4-cyanonitrobenzene, ksc497k1r
141401
2-Chlor-4-Nitrobenzonitril
[O-][N+](=O)C1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
28163-00-0
C7H3ClN2O2
182.56
MFCD00052203
ZIGQFRQZYVQQDR-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem18759, acmc-1ceg9, 2-chloro-4-nitrobenzonitril, chloronitrobenzenecarbonitrile, 3-chloro-4-cyanonitrobenzene, ksc497k1r
141401
2-Chlor-4-Nitrobenzonitril
[O-][N+](=O)C1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Chemischer Name oder Material 2-chloro-4-nitrobenzonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 182.57
Reinheit (%) 97%