Learn More
2-Chlor-4-nitrobenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486380
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11486380 25 g 25 Gramm
11476380 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486380 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19702.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3011-89-0 | C7H5ClN2O3 | 200.578 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3011-89-0
Summenformel C7H5ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 200.578
MDL-Nummer MFCD00017119
InChI-Schlüssel GFGSZUNNBQXGMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aklomide, aklomix, clomide, alkomide, benzamide, 2-chloro-4-nitro, component of aklomix, component of novastat-w, unii-b0e341ra20, 2-chloro-4-nitro benzamide, dsstox_cid_21405
PubChem CID 2075
IUPAC-Name 2-Chlor-4-nitrobenzamid
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)C(=O)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-nitrobenzamide
Schmelzpunkt 168°C to 172°C
Menge 25 g
Beilstein 1966537
Formelmasse 200.58
Reinheit (%) 98%