Learn More
2-Chlor-4-Nitroanilin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11457917 5000 g 5000 Gramm
11447917 250 g 250 Gramm
11437917 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16586.0I
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 121-87-9 | C6H5ClN2O2 | 172.568 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-87-9
Summenformel C6H5ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.568
MDL-Nummer MFCD00007665
InChI-Schlüssel LOCWBQIWHWIRGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ocpna, 2-chloro-4-nitrobenzenamine, o-chloro-p-nitroaniline, 4-nitro-2-chloroaniline, benzenamine, 2-chloro-4-nitro, 1-amino-2-chloro-4-nitrobenzene, aniline, 2-chloro-4-nitro, unii-xsa3zx337b, 2-chloro-4-nitro-phenylamine, ortho-chloro-para-nitroaniline
PubChem CID 8492
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Nitroanilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-nitroaniline
Schmelzpunkt 106°C to 109°C
Siedepunkt 320°C (decomposition)
Flammpunkt 193°C (379°F)
Geruch Weak, Characteristic
Menge 5000 g
UN-Nummer UN2237
Beilstein 638657
Formelmasse 172.57
Reinheit (%) ≥98%