Learn More
2-Chlor-4-(methylsulfonyl)benzoesäure, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 234.66 |
Reinheit (%) | 95% |