Learn More
2-Chlor-4-methylpyrimidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-4-methylpyrimidine |
| CAS | 13036-57-2 |
| Summenformel | C5 H5 Cl N2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | GW 708526X, Dabrafenib related |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H5ClN2/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccnc(Cl)n1 |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-4-Methylpyrimidin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 128.56 |
| Formelmasse | 128.0141 |