Learn More
2-Chlor-4-methylpyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30360232
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30360232 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30360232 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36953010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-methylpyrimidine
CAS 13036-57-2
Summenformel C5 H5 Cl N2
Menge 10 g
Synonym GW 708526X, Dabrafenib related
InChI-Formel InChI=1S/C5H5ClN2/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3
SMILES Cc1ccnc(Cl)n1
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Methylpyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 128.56
Formelmasse 128.0141