Learn More
2-Chlor-4-Methylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15219886
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
13036-57-2
C5H5ClN2
128.56
BHAKRVSCGILCEW-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-methyl, 2-chloro-6-methylpyrimidine, pubchem6906, chloro-6 methylpyrimidine, 4-methyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-methyl pyrimidine, 4-methyl-2-chloro-pyrimidine, ksc493s3l, 4-methyl-2-pyrimidinylchloride
11629607
2-Chlor-4-Methylpyrimidin
CC1=NC(=NC=C1)Cl
13036-57-2
C5H5ClN2
128.56
BHAKRVSCGILCEW-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-4-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-methyl, 2-chloro-6-methylpyrimidine, pubchem6906, chloro-6 methylpyrimidine, 4-methyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-methyl pyrimidine, 4-methyl-2-chloro-pyrimidine, ksc493s3l, 4-methyl-2-pyrimidinylchloride
11629607
2-Chlor-4-Methylpyrimidin
CC1=NC(=NC=C1)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-methylpyrimidine
Schmelzpunkt 51°C to 56°C
Siedepunkt 93°C to 95°C (17.0 mmHg)
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 128.56
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4-methylpyrimidine, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.