Learn More
2-Chlor-4-methyl-3-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11361989
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11361989 1 g 1 Gramm
11371989 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361989 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26057.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23056-39-5
Summenformel C6H5ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.568
MDL-Nummer MFCD00012347
InChI-Schlüssel JHARVUVBTAAPLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-nitro-4-picoline, pyridine, 2-chloro-4-methyl-3-nitro, 2-chloro-3-nitro-4-methylpyridine, 2-chloro-4-methyl-3-nitro-pyridine, pubchem6148, acmc-1cui4, 2-chloro-3-nitro4-picoline, ksc496c3n, 2-chlor-4-methyl-3-nitropyridin
PubChem CID 345363
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Methyl-3-Nitropyridin
SMILES CC1=C(C(=NC=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-methyl-3-nitropyridine
Schmelzpunkt 52°C to 54°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 172.57
Reinheit (%) 97%