Learn More
2-Chlor-4-methoxyphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10771155 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10771155 5 g Glasflasche 5 Gramm
10289303 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10771155 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 294100050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 18113-03-6
MDL-Nummer MFCD00070773
InChI-Schlüssel GNVRRKLFFYSLGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-hydroxyanisole, phenol, chloro-4-methoxy, phenol, 2-chloro-4-methoxy, pubchem3663, 2-chloro-4-methoxy-phenol, acmc-1c55n, phenol,2-chloro-4-methoxy, ksc445k0p, 2-chloro-4-methoxyphenol
PubChem CID 87459
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Methoxyphenol
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-methoxyphenol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 38°C to 43°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H7ClO2
Strukturformel ClC6H3(OCH3)OH
Menge 5 g
Molekulargewicht (g/mol) 158.581
Formelmasse 158.58
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Crystalline Low Melting Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke