Learn More
2-Chlor-4-Iodonanilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-4-iodoaniline |
| CAS | 42016-93-3 |
| Summenformel | C6 H5 Cl I N |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-4-iodo-benzenamine, NSC 137040 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5ClIN/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1ccc(I)cc1Cl |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-4-Iodanilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 253.47 |
| Formelmasse | 252.9155 |