Learn More
2-Chlor-4-iod-3-pyridinmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484440
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484440 1 g 1 Gramm
11474440 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484440 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50052.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 884494-44-4 | Molecular Formula: C6H5ClINO | Molecular Weight: 269.466 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 884494-44-4
Summenformel C6H5ClINO
Molekulargewicht (g/mol) 269.466
MDL-Nummer MFCD03095296
InChI-Schlüssel BZQRQPAKTCMYIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-iodopyridin-3-yl methanol, 2-chloro-4-iodo-3-pyridinemethanol, 2-chloro-3-hydroxymethyl-4-iodopyridine, 2-chloro-4-iodo-pyridin-3-yl-methanol, acmc-20anzo, pubchem17089, 3-pyridinemethanol,2-chloro-4-iodo, 2-chloro-4-iodo-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 40418628
IUPAC-Name (2-Chlor-4-Iodpyridin-3-yl)Methanol
SMILES C1=CN=C(C(=C1I)CO)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-iodo-3-pyridinemethanol
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 269.47
Reinheit (%) 97%