Learn More
2-Chlor-4-fluorthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485593
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485593 5 g 5 Gramm
11475593 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485593 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13498.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 175277-99-3 | C6H4ClFS | 162.606 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 175277-99-3
Summenformel C6H4ClFS
Molekulargewicht (g/mol) 162.606
MDL-Nummer MFCD00052936
InChI-Schlüssel KUAPPJSILOMQPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluorothiophenol, 2-chloro-4-fluorobenzene-1-thiol, benzenethiol,2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-benzenethiol, benzenethiol, 2-chloro-4-fluoro, pubchem2850, acmc-1caad, 2-chloro-4-fluoro-thiophenol, 4-fluoro-2-chloro-benzenethiol, #
PubChem CID 519446
IUPAC-Name 2-chlor-4-fluorbenzolthiol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-fluorothiophenol
Siedepunkt 86°C to 88°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.567
Menge 5 g
Beilstein 8478226
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 162.61
Reinheit (%) 97%