Learn More
2-Chlor-4-Fluorphenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489917
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489917 25 g 25 Gramm
11479917 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22872.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 177985-32-9 | C8H6ClFO2 | 188.582 g/mol
2-Chloro-4-fluorophenylacetic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlor-4-Fluorphenylessigsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 177985-32-9
Summenformel C8H6ClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 188.582
MDL-Nummer MFCD00236028
InChI-Schlüssel CDUSPKFHAVQVRQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2725061
IUPAC-Name 2-(2-Chlor-4-Fluorphenyl)essigsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-fluorophenylacetic acid
Schmelzpunkt 102°C to 105°C
Menge 25 g
Synonym 2-chloro-4-fluorophenylacetic acid, 2-2-chloro-4-fluorophenyl acetic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl acetic acid, 2-2-chloro-4-fluoro-phenyl acetic acid, rarechem al bo 0843, timtec-bb sbb003675, labotest-bb lt00441150, benzeneacetic acid,2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 2-chloro-4-fluoro
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 188.59
Reinheit (%) 97%