Learn More
2-Chlor-4-Fluorphenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Chloro-4-fluorophenylacetic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Chlor-4-Fluorphenylessigsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-4-fluorophenylacetic acid |
| Schmelzpunkt | 102°C to 105°C |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2-chloro-4-fluorophenylacetic acid, 2-2-chloro-4-fluorophenyl acetic acid, 2-chloro-4-fluorophenyl acetic acid, 2-2-chloro-4-fluoro-phenyl acetic acid, rarechem al bo 0843, timtec-bb sbb003675, labotest-bb lt00441150, benzeneacetic acid,2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 2-chloro-4-fluoro |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 188.59 |
| Reinheit (%) | 97% |