Learn More
2-Chlor-4-fluorbenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-4-fluorobenzoic Acid |
| CAS | 2252-51-9 |
| Summenformel | C7H4ClFO2 |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4ClFO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(F)cc1Cl |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-4-Fluorbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 174.56 |
| Formelmasse | 173.9884 |