Learn More
2-Chlor-4-Fluorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11447147 25 g 25 Gramm
11437147 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14953.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2252-51-9 | C7H4ClFO2 | 174.555 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2252-51-9
Summenformel C7H4ClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 174.555
MDL-Nummer MFCD00010615
InChI-Schlüssel GRPWQLDSGNZEQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro, 2-chloro-4-fluoro-benzoic acid, 2-chloro-4-fluor obenzoic acid, pubchem1370, acmc-209fx5, ksc207e4n, rarechem al bo 0405, 2-chloro 4-fluoro benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro benzoic acid, 4-fluoro-2-chloro-benzoic acid
PubChem CID 75259
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Fluorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 183°C to 187°C
Menge 25 g
Beilstein 1946215
Formelmasse 174.56
Reinheit (%) 98%