Learn More
2-Chlor-4-Fluorbenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-4-fluorobenzenesulfonyl chloride |
| Schmelzpunkt | 28°C to 31°C |
| Dichte | 1.57 |
| Siedepunkt | 243°C to 244°C |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.555 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Beilstein | 5520034 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Mehr anzeigen |