Learn More
2-Chlor-4-Fluorbenzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Strukturformel | Cl(F)C6H3(SO2Cl) |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 229.06 |
| Reinheit (%) | 97% |