Learn More
2-Chlor-4'-Fluoracetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499727 25 g 25 Gramm
11409737 100 g 100 Gramm
11419737 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22188.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 456-04-2 | C8H6ClFO | 172.583 g/mol
1-methyl-2-(4-methylthio)phenyl-4-(4-fluoro)phenylimidazole which was synthesized by condensing N-methyl-4-(methylthio)benzamidine with 2-chloro-4?-fluoroacetophenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methyl-2-(4-methylthio)phenyl-4-(4-fluoro)phenylimidazol, das durch Kondensation von N-Methyl-4-(methylthio)benzamidin mit 2-Chlor-4′-Fluoracetophenon synthetisiert wurde.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 456-04-2
Summenformel C8H6ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 172.583
MDL-Nummer MFCD00011652
InChI-Schlüssel UJZWJOQRSMOFMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4'-fluoroacetophenone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl ethanone, p-fluorophenacyl chloride, 4-fluorophenacyl chloride, alpha-chloro-4-fluoroacetophenone, 4-chloroacetyl-1-fluorobenzene, alpha-chloro-p-fluoroacetophenone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-chloro-1-4-fluorophenyl, 2'-chloro-4-fluoroacetophenone
PubChem CID 120248
IUPAC-Name 2-Chloro-1-(4-Fluorphenyl)ethanon
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Schmelzpunkt 46°C to 50°C
Siedepunkt 247°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 637860
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 172.59
Reinheit (%) 99%