Learn More
2-Chlor-4-Fluor-5-Nitrotoluol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459838
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15459838 5 g 5 Gramm
15449838 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459838 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63244.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112108-73-3 | Molecular Formula: C7H5ClFNO2 | Molecular Weight: 189.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Chlor-4-Fluor-5-Nitrotoluol, wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Wird zudem als Ceritinib-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112108-73-3
Summenformel C7H5ClFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.57
MDL-Nummer MFCD11110549
InChI-Schlüssel YXVJHZWHPLOEAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene, 1-chloro-5-fluoro-2-methyl-4-nitro-benzene, benzene, 1-chloro-5-fluoro-2-methyl-4-nitro, acmc-2099cn, ksc682i1p, 2-chloro-4fluoro-5-nitrotoluene, 1-chloranyl-5-fluoranyl-2-methyl-4-nitro-benzene
PubChem CID 10103979
IUPAC-Name 1-chlor-5-fluor-2-methyl-4-nitrobenzol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1Cl)F)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene
Farbe Gelb
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 189.57
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver