Learn More
2-Chlor-4-(dimethylamino)Benzaldehyd, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10530553
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10530553 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10243092 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10530553 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW05671DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 1424-66-4
Summenformel C9H10ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 183.64
MDL-Nummer MFCD00021051
InChI-Schlüssel XSQFAWMDRFSIMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-dimethylamino benzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-4-dimethylamino, benzaldehyde,2-chloro-4-dimethylamino, 2-chloro-4-n,n-bis methyl amino benzaldehyde, 4-dimethylamino-2-chlorobenzaldehyde, acmc-209coh, 3-chloro-n,n-dimethyl-4-formylaniline
PubChem CID 74021
IUPAC-Name 2-Chlor-4-(dimethylamino)benzaldehyd
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-(dimethylamino)benzaldehyde
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3N(CH3)C6H3(Cl)CHO
Menge 1 g
Formelmasse 183.64
Reinheit (%) 97%