Learn More
2-Chlor-4,6-Diphenyl-1,3,5-Triazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495967
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495967 1 g 1 Gramm
15405977 5 g 5 Gramm
15415977 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15495967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33175.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3842-55-5 | C15H10ClN3 | 267.716 g/mol
A rational synthesis of kyaphenine (2:4:6-triphenyl-1:3:5-triazine) has been effected by reaction of 2-chloro-4:6-diphenyl-1:3:5-triazine with phenylmagnesium bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine rationale Synthese von Kyaphenin (2:4:6-Triphenyl-1:3:5-Triazin) wurde durch Reaktion von 2-Chlor-4:6-Diphenyl-1:3:5-Triazin mit Phenylmagnesiumbromid bewirkt.
Löslichkeit
Löslich in Toluol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3842-55-5
Summenformel C15H10ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 267.716
MDL-Nummer MFCD05738885
InChI-Schlüssel DDGPPAMADXTGTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, diphenyl chloro-s-triazine, 4,6-diphenyl-2-chloro-s-triazine, acmc-1ctho, 2-chloro4,6-diphenyl-s-triazine, s-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, 1,5-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, 2,6-diphenyl-4-chloro-1,3,5-triazine, 1,3,5-riazine, 2-hloro-4,6-iphenyl, 1,3,5-triazine,2-chloro-4,6-diphenyl
PubChem CID 19698
IUPAC-Name 2-Chlor-4,6-Diphenyl-1,3,5-Triazin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NC(=N2)Cl)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Schmelzpunkt 138°C to 140°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene.
Formelmasse 267.72
Reinheit (%) 97%