Learn More
2-Chlor-4,6-Dimethylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11966551 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11966551 5 g 5 Gramm
11976551 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11966551 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 442550050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4472-44-0 | C6H7ClN2 | 142.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4472-44-0
Summenformel C6H7ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 142.59
InChI-Schlüssel RZVPFDOTMFYQHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2-chloro-4,6-dimethyl, 2-chloro-4,6-dimethyl-pyrimidine, pubchem6904, acmc-1adw7, 5-23-05-00401 beilstein handbook reference, ksc495i5r, 2-chlor-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-dimethyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4,6-dimethyl-1,3-diazine, 2-chloro-4,6-dimethylpyrimidine
PubChem CID 20550
IUPAC-Name 2-Chlor-4,6-dimethylpyrimidin
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)Cl)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4, 6-dimethylpyrimidine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 36°C to 38°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 210°C to 212°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 142.59
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver, kristallines Pulver oder schwach schmelzender Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /