Learn More
2-Chlor-4,5-difluorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11441207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441207 100 g 100 Gramm
11421207 5 g 5 Gramm
11431207 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24174.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110877-64-0
Summenformel C7H2ClF2O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.54
MDL-Nummer MFCD00077479
InChI-Schlüssel CGFMLBSNHNWJAW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-chloro-4,5-difluoro-benzoic acid, 2'-chloro-4',5'-difluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4,5-difluoro, pubchem1339, ksc177o4l, rarechem al bo 1000, timtec-bb sbb003616, 2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid, benzoicacid, 2-chloro-4,5-difluoro
PubChem CID 737171
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(F)=C(F)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 104°C to 107°C
Siedepunkt 257°C to 259°C
Menge 100 g
Beilstein 4247522
IUPAC-Name 2-Chlor-4,5-difluorbenzoat
Formelmasse 192.55
Reinheit (%) 98%