Learn More
2-Chlor-4-(4-piperidinyloxy)benzonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11494730
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494730 250 mg 250 Milligramm
11404740 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494730 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50774.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 796600-10-7
Summenformel C12H13ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 236.70
MDL-Nummer MFCD08060977
InChI-Schlüssel AZTMLAAAPWXHMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-4-piperidinyloxy benzonitrile, 2-chloro-4-piperidin-4-yloxy benzonitrile, acmc-20anzz, 2-chloro-4-piperidin-4-yl-oxy benzonitrile, benzonitrile,2-chloro-4-4-piperidinyloxy, 2-chloro-4-4-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 2-chloro-4-piperidin-4-yl oxy benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4-4-piperidinyloxy
PubChem CID 17986291
IUPAC-Name 2-Chlor-4-piperidin-4-yloxybenzonitril
SMILES ClC1=C(C=CC(OC2CCNCC2)=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-(4-piperidinyloxy)benzonitrile
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 236.7
Reinheit (%) 98%