Learn More
2-Chlor-4-(2-furyl)pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10749395
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10749395 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10396844 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10749395 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07908DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 124959-28-0
Summenformel C8H5ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 180.59
MDL-Nummer MFCD09065030
InChI-Schlüssel BLFCXYJTVFTNRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-2-furyl pyrimidine, 2-chloro-4-furan-2-yl pyrimidine, 2-2-chloropyrimidin-4-yl furan, pyrimidine,2-chloro-4-2-furanyl, 2-chloro-4-furan-2-yl-pyrimidine, acmc-20mr9m, 2-chloro-4-2-furanyl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-2-furanyl
PubChem CID 14745027
IUPAC-Name 2-Chlor-4-(furan-2-yl)pyrimidin
SMILES ClC1=NC=CC(=N1)C1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-4-(2-furyl)pyrimidine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 180.59
Reinheit (%) 97%