Learn More
2-Chlor-3-nitro-4-picolin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10249863 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10249863 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10413073 1 g Glasflasche 1 Gramm
10280463 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10249863 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 379451000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 23056-39-5
Summenformel C6H5ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.57
MDL-Nummer MFCD00012347
InChI-Schlüssel JHARVUVBTAAPLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-nitro-4-picoline, pyridine, 2-chloro-4-methyl-3-nitro, 2-chloro-3-nitro-4-methylpyridine, 2-chloro-4-methyl-3-nitro-pyridine, pubchem6148, acmc-1cui4, 2-chloro-3-nitro4-picoline, ksc496c3n, 2-chlor-4-methyl-3-nitropyridin
PubChem CID 345363
IUPAC-Name 2-Chlor-4-Methyl-3-Nitropyridin
SMILES CC1=C(C(=NC=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-nitro-4-picoline
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 51°C to 53°C
Farbe Gelb bis Beige
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Formelmasse 172.57
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-3-nitro-4-picoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.