Learn More
2-Chlor-3-Methylthiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-3-methylthiophene |
| Dichte | 1.211 |
| Siedepunkt | 147°C to 149°C |
| Flammpunkt | 46°C (115°F) |
| Brechungsindex | 1.54 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Formelmasse | 132.61 |
| Reinheit (%) | 97% |