missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlor-3-iodopyridin, +98 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 10341593 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10341593

Marke: Thermo Scientific Acros 379510050

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-iodopyridine
CAS 78607-36-0
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 93°C to 96°C
Farbe Cremefarben-Gelb bis Lachsfarben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H3ClIN
MDL-Nummer MFCD00661298
Menge 5 g
Synonym 2-chloro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2-chloro-3-iodo, 3-iodo-2-chloropyridine, zlchem 306, pubchem1188, acmc-209pes, 2-chloro-3-iodopyridine, ksc378k0b, 2-chloranyl-3-iodanyl-pyridine, 2-choro-3-iodopyridine
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
InChI-Schlüssel OHWSWGXNZDSHLM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)I
IUPAC-Name 2-Chlor-3-Iodpyridin
Molekulargewicht (g/mol) 239.44
PubChem CID 2735743
Formelmasse 239.44
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-3-iodopyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Nur für Forschungszwecke

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt