Learn More
2-Chlor-3-iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11394426
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11394426
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20028.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78607-36-0
Summenformel C5H3ClIN
Molekulargewicht (g/mol) 239.44
MDL-Nummer MFCD00661298
InChI-Schlüssel OHWSWGXNZDSHLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-iodo-pyridine, pyridine, 2-chloro-3-iodo, 3-iodo-2-chloropyridine, zlchem 306, pubchem1188, acmc-209pes, 2-chloro-3-iodopyridine, ksc378k0b, 2-chloranyl-3-iodanyl-pyridine, 2-choro-3-iodopyridine
PubChem CID 2735743
IUPAC-Name 2-Chlor-3-Iodpyridin
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-iodopyridine
Schmelzpunkt 93°C to 97°C
Menge 1 g
Beilstein 4243304
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 239.44
Reinheit (%) 97%