Learn More
2-Chlor-3-fluorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374416
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11374416 5 g 5 Gramm
11364416 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374416 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20022.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17282-04-1 | C5H3ClFN | 131.534 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17282-04-1
Summenformel C5H3ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 131.534
MDL-Nummer MFCD03095302
InChI-Schlüssel SVAZIMBLBHOVIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-chloropyridine, 2-chloro-3-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-3-fluoro, 2-chloro-3-fluoro-pyridine, pubchem2532, acmc-1cc0d, ksc174s3h, 2-chloro-3-fluoropyridine, 2-chloro-3-fluoropyridine 1g
PubChem CID 2782791
IUPAC-Name 2-Chlor-3-Fluorpyridin
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-fluoropyridine
Dichte 1.325
Siedepunkt 62°C to 64°C (23 mmHg)
Flammpunkt 72°C (161°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.5095
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1363435
Formelmasse 131.54
Reinheit (%) 97%