Learn More
2-Chlor-3-fluorpyridin-6-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452039
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15452039 1 g 1 Gramm
15459116 250 mg 250 Milligramm
15462039 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452039 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64734.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 860296-24-8 | C6H3ClFNO2 | 175.543 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiges Zwischenprodukt in der Pharmazie.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 860296-24-8
Summenformel C6H3ClFNO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.543
MDL-Nummer MFCD13185819
InChI-Schlüssel JHFKXHUKNYFWJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-5-fluoropicolinic acid, 2-chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylicacid, 2-chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylic acid, 6-chloro-5-fluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 2-chloro-3-fluoro-6-carboxypyridine, 2-chloro-3-fluoro-6-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 11412672
IUPAC-Name 6-Chlor-5-Fluorpyridin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=NC(=C1F)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylic acid
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 10063182
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 175.54
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest