Learn More
2-Chlor-3-cyanopyridin, 98%
Artikelnummer. 10753593 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10753593 5 g Glasflasche 5 Gramm
10551852 1 g Glasflasche 1 Gramm
10311624 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10753593 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 352080050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6602-54-6 | C₆H₃ClN₂| 138,56 g / mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6602-54-6
Summenformel C6H3ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 138.56
MDL-Nummer MFCD00014628
InChI-Schlüssel JAUPUQRPBNDMDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-cyanopyridine, 2-chloronicotinonitrile, 2-chloro-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyano-2-chloropyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro, 2-chloro-nicotinonitrile, 2-chloronicotinitrile, 2-chloro-3-cyano-pyridine, 2-chloro-3-cyanopyridine 2-chloronicotinonitrile, 2chloronicotinonitrile
PubChem CID 81079
IUPAC-Name 2-Chlorpyridin-3-Carbonitril
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-cyanopyridine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 107.0°C to 109.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 138.56
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloronicotinonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke