Learn More
2-Chlor-3-Cyanopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482567 25 g 25 Gramm
11462567 1 g 1 Gramm
11472567 5 g 5 Gramm
11349639 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11482567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14818.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6602-54-6 | C6H3ClN2 | 138.554 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6602-54-6
Summenformel C6H3ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 138.554
MDL-Nummer MFCD00014628
InChI-Schlüssel JAUPUQRPBNDMDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-cyanopyridine, 2-chloronicotinonitrile, 2-chloro-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyano-2-chloropyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 2-chloro, 2-chloro-nicotinonitrile, 2-chloronicotinitrile, 2-chloro-3-cyano-pyridine, 2-chloro-3-cyanopyridine 2-chloronicotinonitrile, 2chloronicotinonitrile
PubChem CID 81079
IUPAC-Name 2-Chlorpyridin-3-Carbonitril
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Cl)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-cyanopyridine
Schmelzpunkt 105°C to 109°C
Siedepunkt 112°C (1 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 115772
Formelmasse 138.56
Reinheit (%) 98%