Learn More
2-Chlor-3,6-Difluorbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11416716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11416716 5 g 5 Gramm
11406716 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416716 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23866.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 261762-39-4
Summenformel C7H3ClF2O
Molekulargewicht (g/mol) 176.547
MDL-Nummer MFCD01631443
InChI-Schlüssel KPYBGKSDBNMHTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-chloro-3,6-difluoro, 2,5-difluoro-6-chlorobenzaldehyde, 6-chloro-2,5-difluoro-benzaldehyde, pubchem2618, zlchem 1271, acmc-1cfb6, intermediates-zcf02699, ksc495g2n, 2-chloro-3,6-difluoro-benzaldehyde, 2-chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
PubChem CID 2773509
IUPAC-Name 2-Chlor-3,6-difluorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)C=O)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
Schmelzpunkt 46°C to 48°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 176.55
Reinheit (%) 97%