Learn More
2-Chlor-3,5-Dimethylpyrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10397663
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10397663 1 g 1 Gramm
10153753 5 g 5 Gramm
10613235 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10397663 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO08011DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 38557-72-1
Summenformel C6H7ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 142.59
MDL-Nummer MFCD00126945
InChI-Schlüssel BTGGHNHGPURMEO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11672680
IUPAC-Name 2-Chlor-3,5-dimethylpyrazin
SMILES CC1=CN=C(Cl)C(C)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3, 5-dimethylpyrazine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 2-chloro 3,5-dimethyl pyarazine, 2-chloro-3,5-dimethyl-1,4-diazine, 2-chloro-3,5-dimethyl-pyrazine, 3,5-dimethyl-2-chloropyrazine, 2-chloro 3,5-dimethyl pyrazine, 2-chloro-3,5-dimethyl pyrazine, pyrazine,2-chloro-3,5-dimethyl, 2-chloranyl-3,5-dimethyl-pyrazine, pyrazine, 2-chloro-3,5-dimethyl, 3-chloro-2,6-dimethylpyrazine
Formelmasse 142.59
Reinheit (%) 97%