Learn More
2-Chlor-3,5-bis(trifluormethyl)-benzolamin, TRC
Artikelnummer. 30347328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30347328 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30347328 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC0140401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)-Benzenamine
CAS 201593-90-0
Summenformel C8 H4 Cl F6 N
Menge 1 g
Synonym 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzenamine, 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
InChI-Formel InChI=1S/C8H4ClF6N/c9-6-4(8(13,14)15)1-3(2-5(6)16)7(10,11)12/h1-2H,16H2
SMILES Nc1cc(cc(c1Cl)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 2-Chlor-3,5-bis(trifluormethyl)anilin
Molekulargewicht (g/mol) 263.567
Formelmasse 262.994