Learn More
2-Chlor-3,5-bis(Trifluormethyl)anilin, 98 %, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Chlor-3,5-bis(trifluormethyl)Anilin wird als Farbstoffzwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
2-Chlor-3,5-bis(trifluormethyl)Anilin wird als Farbstoffzwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 1.595 g/mL |
| Brechungsindex | 1.459 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2810 |
| Beilstein | 13730810 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 263.57 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?