missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chlor-3,4-Dimethoxybenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7025288
20.58 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
93983-13-2
C9H11ClO3
202.63
MFCD00210141
ZXYBQLFOEYWYBM-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl methanol, 2-chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol, 2-chloroveratryl alcohol, maybridge1_002248, 2-chloro-3,4-dimethoxybenzenemethanol, benzenemethanol,2-chloro-3,4-dimethoxy, 2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl methan-1-ol, 2-chloro-3,4-bis methyloxy phenyl methanol
2775134
(2-chlor-3,4-dimethoxyphenyl)Methanol
COC1=CC=C(CO)C(Cl)=C1OC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
93983-13-2
C9H11ClO3
202.63
MFCD00210141
ZXYBQLFOEYWYBM-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl methanol, 2-chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol, 2-chloroveratryl alcohol, maybridge1_002248, 2-chloro-3,4-dimethoxybenzenemethanol, benzenemethanol,2-chloro-3,4-dimethoxy, 2-chloro-3,4-dimethoxyphenyl methan-1-ol, 2-chloro-3,4-bis methyloxy phenyl methanol
2775134
(2-chlor-3,4-dimethoxyphenyl)Methanol
COC1=CC=C(CO)C(Cl)=C1OC

It is applied in pharmaceutical industry.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es findet Anwendung in der Pharmaindustrie.

Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.

Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzyl alcohol
Schmelzpunkt 70°C to 72°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 202.64
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'