Learn More
2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 98%, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpecifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-3, 4-dimethoxybenzaldehyde |
| Namenshinweis | 98% |
| CAS | 5417-17-4 |
| CAS Min. % | 97.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Schmelzpunkt | 69°C to 73°C |
| Farbe | Beige to Beige-Yellow |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Show More |