Learn More
2-Chlor-2'-fluor-3,3'-bipyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11337079
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337079 100 mg -
11347079 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337079 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26884.MC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 942206-09-9
Summenformel C10H6ClFN2
Molekulargewicht (g/mol) 208.62
MDL-Nummer MFCD09037427
InChI-Schlüssel XJKOECSGYQHCPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-2'-fluoro-3,3'-bipyridine, 2-chloro-2'-fluoro-3,3' bipyridine, 3-2-chloropyridin-3-yl-2-fluoropyridine
PubChem CID 42552970
IUPAC-Name 2-Chlor-3-(2-Fluorpyridin-3-yl)Pyridin
SMILES FC1=C(C=CC=N1)C1=C(Cl)N=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-2'-fluoro-3,3'-bipyridine
Menge 100 mg
Formelmasse 208.62
Reinheit (%) 95%