Learn More
2-Chloro-2',6'-Dimethylacetanilid, TRC
Artikelnummer. 30135343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135343 5 g 5 Gramm
17923065 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135343 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3653755G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1131-01-7
Summenformel C10 H12 Cl N O
Molekulargewicht (g/mol) 197.66
Synonym 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lidocaine Hydrochloride Imp. H (EP)
IUPAC-Name 2-Chlor-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamid
SMILES Cc1cccc(C)c1NC(=O)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-4-3-5-8(2)10(7)12-9(13)6-11/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Formelmasse 197.0607
Reinheit (%) >95%