Learn More
(+/-)-2-Chlor-1-Phenylethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383576
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11383576 5 g 5 Gramm
11373576 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383576 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14538.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1674-30-2 | C8H9ClO | 156.609 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1674-30-2
Summenformel C8H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 156.609
MDL-Nummer MFCD01075658
InChI-Schlüssel XWCQSILTDPAWDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym styrene chlorohydrin, 1-phenyl-2-chloroethanol, +/--2-chloro-1-phenylethanol, 2-chloro-1-phenyl-ethanol, benzenemethanol, .alpha.-chloromethyl, benzenemethanol, a-chloromethyl, acmc-20apgz, benzyl alcohol, .alpha.-chloromethyl, acmc-20a5xf, 2-chloro-l-phenylethanol
PubChem CID 92898
IUPAC-Name (+/-)-2-Chlor-1-Phenylethanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-2-Chloro-1-phenylethanol
Dichte 1.193
Siedepunkt 110°C to 112°C (5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.55
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 907322
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) 97%