Learn More
2-Chlor-1-Nitro-3,5-bis(Trifluormethyl)Benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498776
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498776 5 g 5 Gramm
15488776 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498776 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64221.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 654-55-7 | C8H2ClF6NO2 | 293.549 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 654-55-7
Summenformel C8H2ClF6NO2
Molekulargewicht (g/mol) 293.549
MDL-Nummer MFCD04972677
InChI-Schlüssel OCRFDZOBCZLPRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-1-nitro-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 3,5-bis trifluoromethyl-2-chloronitrobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl-2-chloro-nitrobenzene, 2-chloro-3,5-di trifluoromethyl nitrobenzene, 2-chloro-3,5-bis trifluoromethyl nitrobenzene, pubchem16471, 2,4-bis-trifluoromethyl-6-nitrochlorobenzene, 2-chloro-3,5-bis-trifluoromethyl-nitrobenzene, 3,5-bis-trifluoromethyl-2-chloro-nitrobenzene, 2-chloro-1-nitro-3,5-bis-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 10803688
IUPAC-Name 2-Chlor-1-nitro-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)Cl)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1-nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Menge 5 g
Beilstein 2888862
Formelmasse 293.55
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest