Learn More
2-Chlor-1-Methylpyridiniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-88459
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
14338-32-0
C6H7ClIN
255.48
MFCD00011984
ABFPKTQEQNICFT-UHFFFAOYSA-M
2-chloro-1-methylpyridinium iodide, 2-chloro-1-methylpyridin-1-ium iodide, pyridinium, 2-chloro-1-methyl-, iodide, unii-rlq88nyz68, rlq88nyz68, 2-chloro-1-methylpyridiniumiodide, 2-chloro-1-methyl-pyridinium iodide, pubchem16659, acmc-1brmd, ksc494o1l
167069
2-chloro-1-methylpyridin-1-ium iodide
[I-].C[N+]1=CC=CC=C1Cl
14338-32-0
C6H7ClIN
255.48
MFCD00011984
ABFPKTQEQNICFT-UHFFFAOYSA-M
2-chloro-1-methylpyridinium iodide, 2-chloro-1-methylpyridin-1-ium iodide, pyridinium, 2-chloro-1-methyl-, iodide, unii-rlq88nyz68, rlq88nyz68, 2-chloro-1-methylpyridiniumiodide, 2-chloro-1-methyl-pyridinium iodide, pubchem16659, acmc-1brmd, ksc494o1l
167069
2-chloro-1-methylpyridin-1-ium iodide
[I-].C[N+]1=CC=CC=C1Cl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 195°C to 200°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96.0 to 104% (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Fieser 08,95; 12,116
Merck Index 15, 6387
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 255.49
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.