Learn More
2-Chlor-1-iodo-4-nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
3-chloro-4-trifluoromethylanilinewas prepared in two steps by reaction of trifluoromethylcopper with 3-chloro-4-iodonitrobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Chlor-4-Trifluormethylanilin wurde in zwei Schritten durch Reaktion von Trifluormethylkupfer mit 3-Chlor-4-iodnitrobenzol hergestellt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
3-Chlor-4-Trifluormethylanilin wurde in zwei Schritten durch Reaktion von Trifluormethylkupfer mit 3-Chlor-4-iodnitrobenzol hergestellt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-1-iodo-4-nitrobenzene |
Schmelzpunkt | 97°C to 101°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 2502411 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 283.45 |
Reinheit (%) | 98% |