Learn More
2-Chlor-1-Fluor-4-Iodbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419403
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419403 25 g 25 Gramm
11429403 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419403 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11808.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 156150-67-3 | C6H3ClFI | 256.443 g/mol
It employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wurde als Zwischenprodukt für die Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich, im Dunkeln aufbewahren. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156150-67-3
Summenformel C6H3ClFI
Molekulargewicht (g/mol) 256.443
MDL-Nummer MFCD00042210
InChI-Schlüssel OMASDGWBVAVFQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluoroiodobenzene, 1-chloro-2-fluoro-5-iodobenzene, 2-chloro4-iodofluorobenzene, 3-chloro-4-fluoro-1-iodobenzene, 1-fluoro-2-chloro-4-iodobenzene, benzene, 2-chloro-1-fluoro-4-iodo, benzene,2-chloro-1-fluoro-4-iodo, 2-chloro-1-fluoro-4-iodo-benzene, pubchem3433, acmc-20an6s
PubChem CID 2724605
IUPAC-Name 2-Chlor-1-Fluor-4-Iodbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1-fluoro-4-iodobenzene
Dichte 2.02
Siedepunkt 94°C to 95°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.605
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 256.45
Reinheit (%) 98%