Learn More
2-Chlor-1,3-Thiazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10215794
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 GR
10 GR
250 MG
Artikelnummer. 10215794
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07794CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 3034-52-4
Summenformel C3H2ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 119.566
MDL-Nummer MFCD00210701
InChI-Schlüssel KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothiazole, thiazole, 2-chloro, 2-thiazolyl chloride, 2-chlothiozole, chlorothiazole, 2-chloro-thiazole, zlchem 495, 2-chlothiazole, pubchem15569
PubChem CID 76429
ChEBI CHEBI:39187
IUPAC-Name 2-Chlor-1,3-Thiazol
SMILES C1=CSC(=N1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1, 3-thiazole
CAS Min. % 97.0
Dichte 1.3780g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 119.57
Reinheit (%) 97%